About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11Cl
CAS号:
分子量:
204.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-981-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥95% (GC)
表单
liquid
自燃温度
190 °C
效能
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
转变温度
flash point 130 °C
溶解性
<0.007 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI key
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3