Merck
147230
Sigma-Aldrich
丙烯酸
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
别名:
2-丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCOOH
CAS号:
分子量:
72.06
Beilstein:
635743
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
eCl@ss:
39021317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
200
300
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
4 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
744 °F
包含
200 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
13.7 %
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙烯酸是一种不饱和羧酸,碳氧之间的活性双键结构令其成为化学工业中常用的多功能合成砌块。它可制成各种丙烯酸类聚合物,这些聚合物可用作胶粘剂、油漆&涂料、医疗器械、有机半导体、薄膜晶体管、水凝胶和锂离子电池。此外,丙烯酸也用作自组装高分子制氢膜的聚电解质。
應用
丙烯酸主要用作单体合成各种丙烯酸聚合物,包括聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等。这些聚合物具有各种优异性能,包括透明、耐刮擦、柔性、防水和耐化学品,用途广泛。丙烯酸也用作超吸水聚合物(SAP)的主要合成成分。这种聚合物可快速吸收并保留大量水。这一独特性能令SAP广泛用于多个领域,包括药物递送体系、化学工业和个人护理等。
丙烯酸的其他用途:
  • 用作重要组分制备共聚物粘合剂,以优化锂离子电池性能。
  • 聚丙烯酸可用作碳纳米管的表面改性剂,提高氧化物半导体基体中纳米管的粘合性和分散性,用于薄膜晶体管。
  • 用作活性单体,与乙二醇二甲基丙烯酸酯通过同步聚合法表面修饰聚二甲基硅氧烷(PDMS)。改性后的PDMS可用于微流控或生物医疗器械等新领域。
  • 用作前体,经由共聚反应合成腰果胶(cashew gum)/丙烯酸纳米粒子。丙烯酸可将亲水官能团引入腰果胶骨架,提高其水溶性及其它亲水材料的相容性。
丙烯酸可用于制备单分散聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)/丙烯酸微凝胶。AAc经血浆沉积至表面,用于细胞培养应用。通过紫外诱导AAc接枝共聚,对聚(对苯二甲酸乙二醇酯)(PET)膜进行表面改性。AAc主要被用作丙烯酸酯生产的中间体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
119.3 °F - closed cup
閃點(°C)
48.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and characterization of cashew gum/acrylic acid nanoparticles
Materials Science and Engineering, C, 29(2), 437-441 (2009)
Acrylic Acid
IARC Monographs, 71, 1223-1230 null
Poly (acrylic acid sodium) grafted carboxymethyl cellulose as a high performance polymer binder for silicon anode in lithium ion batteries
W Liangming, et al.
Scientific Reports, 6(1), 19583-19583 (2016)
Loredana Detomaso et al.
Biomaterials, 26(18), 3831-3841 (2005-01-01)
Continuous and modulated glow discharges were used to deposit thin films from acrylic acid vapors. Different deposition regimes were investigated, and their effect on chemical composition, morphology and homogeneity of the coatings, as well as on their stability in water
Modification of PDMS with acrylic acid and acrylic acid/ethylene glycol dimethacrylate by simultaneous polymerization assisted by gamma radiation
Velazco-Medel MA, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 171, 108754-108754 (2020)
商品
RAFT(可逆加成断裂链转移)聚合是一种可逆的去活化自由基聚合(RDRP),是给自由基聚合赋予活性的通用方法之一。
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
通过调整的理化特性,药物递送系统可根据需要设计为可递送治疗分子的智能系统。了解有关刺激响应材料药物递送应用的更多信息。
查看所有结果