About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)4Cl
CAS号:
分子量:
127.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-778-1
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
220 °C
效力
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-8.9 % (v/v)
pH值
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
轉變溫度
flash point 53 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI 密鑰
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup