主要文件
8.01663
Sigma-Aldrich
三氟化硼-甲醇络合物
(20% solution in methanol) for synthesis
别名:
BF3 methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力:
4 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
4 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
expl. lim.
5.5 % (v/v) Methanol)
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
三氟化硼甲醇络合物(BF-M)是一种路易斯酸三氟化硼与甲醇的络合物。BF-M是一种强效的酸性催化剂,用于脂肪酸的酯化。在乙酰苯胺的脱乙酰作用中,该络合物对于氨基保护的基团具有良好的脱保护选择性。
應用
三氟化硼甲醇络合物用作:
  • N-乙酰基衍生物(青色素型染料的乙酰化胺)的脱保护试剂。
  • [18F]四氟代硼酸的自动放射合成的原料。
分析報告
含量测定BF3(酸量法):14.0 - 16.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.880 - 0.895
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C
访问文档库
其他客户在看
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Boron trifluoride--methanol complex. Mild and powerful reagent for deprotection of acetylated amines. Scope and selectivity
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 57(6), 641-644 (2016)
Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and fats
Demirbas A
Energy Conversion and Management , 49(1), 125-130 (2008)
High molar activity [18F] tetrafluoroborate synthesis for sodium iodide symporter imaging by PET
Soloviev D, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 7(1), 1-17 (2022)