主要文件
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
别名:
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH(OCH3)3
CAS号:
分子量:
106.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
205-745-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
10 hPa ( 7 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
255 °C
效能
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-44.6 % (v/v)
沸点
102 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
转变温度
flash point 13 °C
溶解性
10 g/L (Hydrolysis)
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI key
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup