等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.67 (vs air)
蒸汽壓力
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
expl. lim.
5.1 %
雜質
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
原甲酸三甲酯是有机合成中常用的试剂,用于制备有用的结构单元。此外,还可通过缩醛的制备为醛引入保护基团。缩醛可以通过酸性催化剂移除保护基团回到醛。
應用
原甲酸三甲酯可用于:
- 将磺酸转化为甲酯。
- 将2-酰基环己酮转化为相应的缩醛衍生物。
- 介导各种1,2-二醇与氯化锡(IV)的频哪醇反应,并且不产生水。
- 在无溶剂条件下,以三氟甲碳酸铟为催化剂,通过与胺和叠氮化钠发生三组分缩合反应,合成1-取代-1H-1,2,3,4-四唑。
- 在硫酸存在下,用于胺的N-甲基化反应。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Indium triflate-catalyzed one-pot synthesis of 1-substituted-1H-1, 2, 3, 4-tetrazoles under solvent-free conditions
Tetrahedron Letters, 50(22), 2668-2670 (2009)
A convenient one pot procedure for N-methylation of aromatic amines using trimethyl orthoformate
Synthetic Communications, 27(4), 691-699 (1997)
Efficient pinacol rearrangement mediated by trimethyl orthoformate
Tetrahedron Letters, 38(48), 8315-8318 (1997)
Alkyl Orthoformate: A Versatile Reagent in Organic Synthesis
Synlett, 2009(06), 1019-1020 (2009)
Regiochemistry of the Reaction of 2-Acylcyclohexanones with Trimethyl Orthoformate: A Convenient One-Pot Method to Obtain 7, 7-Dimethoxy Alkanoate Methyl Esters
Synlett, 6(06), 789-791 (1999)