主要文件
8.00658
Sigma-Aldrich
原硅酸四乙酯
for synthesis
别名:
原硅酸四乙酯, 四乙氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)4Si
CAS号:
分子量:
208.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
201-083-8
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99% (GC)
bp:
168.0 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
2 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
230 °C
效力
6270 mg/kg LD50, oral (Rat)
5860 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-23 % (v/v)
pH值
7 (20 °C)
bp
168.0 °C/1013 hPa
mp
-85.5 °C
轉變溫度
flash point 45 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
正硅酸乙酯(TEOS)是正硅酸的乙酯,是最容易获得的一种硅源。它主要用作硅聚合物的交联剂和硅薄膜制备的前体。
應用
  • Effects of Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) on the Light and Temperature Stability of a Pigment from Beta vulgaris and Its Potential Food Industry Applications:研究正硅酸乙酯(TEOS)如何提高甜菜天然色素的稳定性,揭示它的食品色素改进潜力(GA Molina et al., 2014)。
  • Characterization of Chemical Vapor Deposited Tetraethyl Orthosilicate based SiO2 Films for Photonic Devices:详述用TEOS生产二氧化硅膜,提高光器件性能(J Kotcharlakota et al., 2016)。
  • Comprehensive performances of carbon nanotube reinforced foam concrete with tetraethyl orthosilicate impregnation:对泡沫混凝土的结构研究有重大进展,对于建筑技术有重大意义(J Luo et al., 2017)。
  • Mesoporous bis (trimethoxysilyl) hexane (BTMSH)/tetraethyl orthosilicate (TEOS)-based hybrid silica aerogel membranes for CO2 capture:开发创新气凝胶膜用于有效捕获CO2,为环境管理策略贡献力量(YF Lin et al., 2016)。
特點和優勢
TEOS能在碱性、酸性和中性条件下聚合,使其成为有利的前体
分析報告
含量测定(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.932 - 0.934
同一性(IR):通过测试
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
访问文档库
Catalytic Cracking of n-Dodecane to Chemicals: Effect of Variable-Morphological ZSM-5 Zeolites Synthesized Using Various Silica Sources
Sanhoob MA, et al.
ACS Omega, 7(12), 10317-10329 (2022)
Real-time study of CVD growth of silicon oxide on rutile TiO2 (110) using tetraethyl orthosilicate
Chaudhary S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(33), 19149-19161 (2015)
Effects of tetraethyl orthosilicate (TEOS) on the light and temperature stability of a pigment from Beta vulgaris and its potential food industry applications
Molina GA, et al.
Molecules (Basel), 19(11), 17985-18002 (2014)