蒸汽密度
7.2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
<1 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
技术
GC/GC: suitable
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
沸点
168 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
原硅酸四乙酯(TEOS)是一种无机材料,可用作二氧化硅源,用于合成各种二氧化硅基材料,如二氧化硅、碳氧化硅、硅烷醇、硅氧烷聚合物和有机硅薄膜,适于各种应用。它还可用于混合膜合成及气凝胶生产。其他应用包括地毯和其他物体的涂料。
应用
原硅酸四乙酯(TEOS)可用于:
- 用作二氢嘧啶酮合成试剂,结合与氯化铁使用。
- 用作制作湿敏材料聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸盐)(poly-AMPS)的改性剂。
- 用作通过铜催化、无配体Ullmann反应合成三芳基胺和二芳基醚的介质。
- 用作二氧化硅干凝胶制备的前体,可用于药物载体。
- 用作Stober法球状体二氧化硅颗粒合成的前体。
将与十二胺相互作用形成 H+-麦烃硅钠石的插层化合物,并用于混合金属生物活性玻璃的研究。
常用作制备干凝胶的前体
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
113.0 °F - closed cup
闪点(°C)
45 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Preparation of silicon oxycarbide glass fibers from organically modified silicates
Hu, Yi
Journal of materials science & technology, 35(12), 3155-3159 (2000)
A spectroscopic study of an anhydrous tetraethyl orthosilicate-boric acid-ethanol system
Zha Congji, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 13(1-3), 103-107 (1998)
Preparation of spherical silica particles by Stober process with high concentration of tetra-ethyl-orthosilicate
Wang XD, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 1(341), 23-29 (2010)
Removal of Cu (II) and Fe (II) ions through thin film composite (TFC) with hybrid membrane
Sulaiman NA, et al.
Journal of Engineering Science and Technology, 36-49 (2016)
Reaction of poly (vinyl butyral) with tetraethyl orthosilicate: grafting of siloxane chains and new composites
Annenkov VV, et al.
Polymer International, 53(6), 772-776 (2004)