主要文件
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352208
NACRES:
NA.54
表单
liquid
质量水平
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
储存温度
−20°C
一般描述
Mr: 6105
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
序列
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
nwg