文件
71975-M
Sigma-Aldrich
KOD Xtreme热启动DNA聚合酶
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
别名:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
NACRES:
NA.85
品質等級
形狀
liquid
用途
sufficient for 200 reactions
特點
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
PCR: suitable
輸入
crude DNA
適合性
suitable for PCR
儲存溫度
−20°C
一般說明
*由Toyobo生产并由EMD Millipore分销。日本德国达姆施塔特Merck KGaA未提供。
注意:购买本产品包括豁免根据产品说明书中所规定的专利提起的诉讼,仅可将所购买的量用于购买者自己的内部研究。′其他专利权(例如5′核酸酶工艺的专利权)不得明示、暗示或禁止反言。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing,Applied Biosystems,850 Lincoln Centre Drive,Foster City,California 94404,USA获取。
PCR涉及通过热稳定的DNA聚合酶对DNA模板进行复制。所用聚合酶的加工性、特异性和保真度会影响PCR反应的效率、可重复性和产率。高保真PCR使用具有低错误率的DNA聚合酶,并在复制目的DNA方面具有很高的准确性。当需要精确地扩增基因靶标时,例如在直接测序或克隆下游蛋白质表达时,保真度至关重要。不必要的突变可能会严重影响您的研究。我们的分析表明,KOD酶是一种获得快速、准确和高产PCR的简便选择。我们的分子生物学家致力于开发和配制在PCR扩增过程中具有最高特异性、保真度和产率的聚合酶。此外,优化的缓冲液组成、方便的预混液和循环参数提供了额外的易用性和数据可重复性。
KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL>热启动DNA聚合酶*试剂盒是一种优化的PCR酶,用于长或富含GC的DNA模板的扩增,包括小鼠尾尖、植物组织和合成生物学应用。独特的配方使您能够直接从最少处理的样本中扩增;允许高效的粗样品PCR靶标扩增。该系统包括与两种单克隆抗体复合的超高保真KOD DNA聚合酶,以允许热启动热循环,以及特殊配制的2X缓冲液。KOD Xtreme热启动DNA聚合酶可快速准确地扩增基因组和噬菌体/质粒DNA靶标,分别高达24和40 kbp。KOD Xtreme热启动DNA聚合酶成功扩增具有挑战性的DNA模板,GC含量高达90%。每个试剂盒提供200 U KOD Xtreme热启动DNA聚合酶,优化的缓冲液和足以进行200次扩增反应的dNTP。聚合酶产生平末端DNA产物,适合使用Novagen Perfectly Blunt<TMSYMBOL></TMSYMBOL>和LIC载体试剂盒进行克隆。
特點和優勢
  • 优化了最高的PCR成功率,即使使用最困难的靶标也是如此。
  • 保真度比Taq混合物高10倍
  • 高效扩增高达90% GC含量的DNA模板
  • 扩增基因组靶标高达24 kbp
  • 扩增噬菌体/λ靶标高达40 kbp
  • 消除错误引物和引物-二聚体形成
  • 方便的环境温度设置,与自动化兼容
成分
  • 1 × 200 U KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL>热启动DNA聚合酶
  • 3 × 1.7 mL 2X Xtreme缓冲液
  • 2 × 1 mL dNTP(各2 mM)
警告
毒性:刺激性(B)
單位定義
在含有20 mM Tris-HCl(pH 7.5,25°C)、8 mM氯化镁₂、7.5 mM DTT、50 µg/ml BSA、分别150 µM dATP、dCTP、dGTP、dTTP(未标记形式和[3H] dTTP的混合物)、以及150 µg/ml活化的小牛胸腺DNA的反应中,一个单位定义为在75°C、30分钟内可催化10 nmol dNTP掺入酸不溶形式所需要的酶量。
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Brett A Duguay et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Photodynamic inactivation (PDI) employs a photosensitizer, light, and oxygen to create a local burst of reactive oxygen species (ROS) that can inactivate microorganisms. The botanical extract PhytoQuinTM is a powerful photosensitizer with antimicrobial properties. We previously demonstrated that photoactivated PhytoQuin
Kathryn T Bieging-Rolett et al.
Molecular cell, 80(3), 452-469 (2020-11-07)
Although TP53 is the most commonly mutated gene in human cancers, the p53-dependent transcriptional programs mediating tumor suppression remain incompletely understood. Here, to uncover critical components downstream of p53 in tumor suppression, we perform unbiased RNAi and CRISPR-Cas9-based genetic screens
商品
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。