产品名称
Tris缓冲液,100 mM,pH 7.4,分子生物学级,
等級
Molecular Biology
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
濃度
100 mM
顏色
clear colorless
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
異物活動
DNases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
广泛使用的生物缓冲液。用焦碳酸二乙酯处理过的水制备,用于分子生物学应用。在7.0-9.0的pH范围内有效。25°C时PKa为8.1。
广泛使用的生物缓冲液。适用于DNA和RNA应用。在7.0-9.0的pH范围内有效。
應用
- 与毒理学相关的Cd(2+)-L-半胱氨酸配合物的结构特征: 本研究利用100 mM、pH 7.4的Tris缓冲液对镉半胱氨酸复合物进行结构分析,提供了有关其生化行为和毒理学影响的见解(Gautam et al., 2023).
- 阳离子和缓冲液对DNA-脂质相互作用的具体影响.: 该研究使用100 mM、pH 7.4的Tris缓冲液来探索阳离子和缓冲液对DNA-脂质相互作用的具体影响,重点介绍了它们在生物物理学和生化研究的重要性(Mura et al., 2023).
- 含铈介孔生物活性玻璃纳米粒子的抗炎和抗菌活性,用于无药物生物医学应用。: 该研究利用100 mM、pH 7.4的Tris缓冲液来制备含铈纳米颗粒,证明了它们无需药物就能在生物医学应用进行治疗的潜力(Kurtuldu et al., 2021).
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
无菌,100 mM溶液,pH 7.4。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1