主要文件
648314
Millipore
Tris缓冲液,1.0 M,pH 8.0,分子生物学级
1.0 M liquid, pH 7.0-9.0, Molecular Biology Grade
别名:
三(羟甲基)氨基甲烷, 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161705
NACRES:
NA.25
产品名称
Tris缓冲液,1.0 M,pH 8.0,分子生物学级, Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
等级
Molecular Biology
质量水平
描述
RTECS - TY2900000
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
clear colorless
有效pH范围
7-9
pKa (25 °C)
8.1
沸点
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
异质活性
DNases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无菌溶液。适用于DNA和RNA应用。在7.0-9.0的pH范围内有效。25°C时PKa为8.1。
应用
  • Physicochemical cell disruption of Bacillus sp. for recovery of polyhydroxyalkanoates: future bioplastic for sustainability.: 本研究使用 pH 值为 8.0 的 Tris 缓冲液进行细胞裂解和提取,通过有效回收聚羟基脂肪酸酯促进可持续的生物塑料生产(Bhat et al., 2024)。
警告
毒性:刺激性(B)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1