文件
616370-M
Sigma-Aldrich
抑肽酶,牛肺,晶体
Aprotinin, Bovine Lung, Crystalline, CAS 9087-70-1, is a competitive, reversible, heat- and acid-stable inhibitor of proteolytic and esterolytic activities.
别名:
抑肽酶,牛肺,晶体, 胰腺胰蛋白酶抑制剂,胰蛋白酶-激肽释放酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥95% (gel filtration chromatography)
形狀
crystalline solid
比活性
≥5500 KIU/mg dry wt
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
雜質
≤10 EU/mg endotoxin
顏色
white to off-white
pI 
10.5
溶解度
water: 10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种酯酶和蛋白酶活性的竞争性可逆抑制剂。与目标酶的活性位点形成紧密复合物并阻断酶的活性位点。抑制多种不同的蛋白酶,包括糜蛋白酶、参与凝血前期的凝血因子、激肽释放酶(Kd=1 X 10-7 M)、纤溶酶(Kd = 2.3 X 10-10 M)、组织和白细胞蛋白酶以及胰蛋白酶(Kd = 5 X 10-14 M)。不抑制因子Xa或凝血酶。据报道,对酸和热相对稳定。在等摩尔浓度下有效抑制靶蛋白酶。 在蛋白质纯化和酶原激活系统研究中用作丝氨酸蛋白酶抑制剂。据报道,在HA裂解位点使用单一精氨酸抑制病毒HA裂解并限制人类和禽流感病毒的繁殖。
在等摩尔浓度下有效抑制靶蛋白酶。
注意:1 KIU=0.025抗纤维蛋白溶酶单位(APU)=0.0016胰蛋白酶抑制剂单位(使用猪胰蛋白酶)=0.0009756胰蛋白酶抑制剂单位(使用牛胰蛋白酶)。
酯酶和蛋白酶的竞争性可逆抑制剂。与酶的活性位点形成紧密复合物并阻断酶的活性位点。抑制多种不同的蛋白酶,包括糜蛋白酶、参与凝血前期的凝血因子、激肽释放酶(Kd = 1 x 10-7 M)、纤溶酶(Kd = 2.3 x 10-10 M)、组织和白细胞蛋白酶以及胰蛋白酶(Kd = 5 x 10-14 M)。不抑制因子Xa和凝血酶。它具有相对酸性和热稳定性。在蛋白质纯化和酶原激活系统研究中用作丝氨酸蛋白酶抑制剂。据报道,在HA裂解位点使用单一精氨酸抑制病毒HA裂解并限制人类和禽流感病毒的繁殖。
生化/生理作用
主要靶标
糜蛋白酶
针对激肽释放酶、纤溶酶和胰蛋白酶,Kd分别为1 x 10-7 M、2.3 x 10-10 M、5 x 10-14 M
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个激肽释放酶抑制单位(K.I.U.)定义为,在最佳条件下将抑制两个激肽释放酶单位50%的蛋白酶抑制剂的数量。注意:1个KIU=0.025个抗纤维蛋白溶酶单位(APU)或0.0031个胰蛋白酶抑制剂单位。
重構
复溶后冷藏(4°C)。贮备溶液在4°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Zhirnov, O.P., et al. 2011.Antiviral Res.92, 27.
Roberts, R.F., et al. 1998.Ann.Thorac.Surg.66, 225.
Azougagh Oualane, F., et al. 1992.Thromb.Res.68, 185.
Anderson, L.O., et al. 1986.Proc.Natl.Acad.Sci. USA83, 2979.
Kruithof, W.L., et al. 1986.Biochem.J.226, 631.
McKeehan, W.L., et al. 1986.J. Biol. Chem.261, 5378.
Fritz, H., and Wunderer, G. 1983.Arzneim.Forsch.33, 479.
Rijken, D.C., and Collen, D. 1981.J. Biol. Chem.256, 7035.
Kassell, B., et al. 1970.Methods Enzymol.19, 845.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1