文件
58346-M
Sigma-Aldrich
盐酸四环素
CAS 64-17-5 is a broad-based antibiotic agent that blocks protein synthesis by inhibiting binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes. Induces cold shock-response and enhances P450 expression in bacteria.
别名:
盐酸四环素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O8
CAS号:
分子量:
444.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51101500
品質等級
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
濃度
≥900 μg/mg
顏色
yellow
溶解度
water: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25-26,30-32H,7,23H2,1-3H3;1H/b20-14-;/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
DYQBMRZOOXYHIM-NCKOGSTASA-N
一般說明
一种抗生素,可通过与 30S 核糖体亚基结合来抑制细菌蛋白质的合成,从而防止氨酰基 tRNA 与 A 位点结合并阻止转运。通常用于选择细菌 tetr 基因,其产物是 399 个氨基酸的膜相关蛋白,可有效地从细胞中输出药物。
基础广泛的抗生素制剂,可通过抑制氨酰基 tRNA 与核糖体 A 位点的结合来阻断蛋白质合成。诱导冷休克反应并增强细菌中 P450 的表达。
生化/生理作用
主靶
氨酰基 tRNA 与核糖体 A 位点的结合
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,通过 0.22 µm 孔径的过滤器过滤灭菌,等分并冷冻(-20°C)。储备液可在-20°C稳定1个月。琼脂平板在 4°C 可稳定保存 2 周。经过高压灭菌的培养基应冷却至 ≤55°C 之后再加入四环素。
其他說明
Kusano, K., et al. 1999.Arch.Biochem.Biophys. 367, 129.
Lech, K. and Brent, R. 1995.In Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al. eds.)John Wiley & Sons, New York Unit 1.4.
Maniatis, T., et al. 1989.In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition.Cold Spring Harbor, New York, p. 1.6, A.6.
Chopra, I. and Howe, T.G.B.1978.Microbiol.Rev. 42, 707.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2