Merck
D9891
Sigma-Aldrich
多西环素 单盐酸半乙醇半水合物
别名:
多西环素盐酸盐半乙醇化物半水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS号:
分子量:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51284027
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥93.5% (HPLC)
95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
形狀
powder
儲存條件
(Tightly closed. Dry. )
顏色
yellow to yellow-green
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI 密鑰
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸多西环素是一种合成的四环素类抗生素,通过与 30S 和潜在的 50S 核糖体亚基结合,对多种细菌具有广谱抗菌活性。这种结合破坏了氨基酰基-tRNA 与 mRNA-核糖体复合物的结合,有效地抑制了细菌蛋白质的合成,从而停止了生长和复制。
除了抗菌作用,水合多西环素还可以作为基质金属蛋白酶 (MMP) 的抑制剂,这种酶对结缔组织中胶原蛋白的分解至关重要。对角膜糜烂和类风湿关节炎的研究证明其分别显著降低了 MMP-9 和 MMP-8 水平。这种抑制 MMP 的特性有助于保持胶原蛋白的完整性,防止过度的组织降解和支持组织修复。
在细胞生物学中,水合多西环素影响平滑肌细胞,增强粘连并影响原纤维胶原基质的重组。它对引起疟疾的疟原虫恶性疟原虫顶质体基因表达的作用,为传染病研究增加了一个重要的维度。此外,在大鼠研究中,组织形成的抑制有助于理解组织发育的相关性。
考虑到多西环素对各种细胞过程的多方面影响,水合多西环素在代谢组学研究中也有潜力。在更广泛的生化研究背景下,它的广泛作用使其成为研究分子机制和信号通路的有价值工具。
應用
盐酸强力霉素已用于诱导胶质瘤细胞和人胚胎肾293T细胞(HEK293T)。
盐酸强力霉素是一种合成的土霉素衍生物。它已用于啮齿动物宿主中的伯氏疏螺旋体和无形体嗜吞噬细胞,以及肩胛骨蜱的消除。它是一种广谱的抑制剂用于在伤口愈合和组织重塑的研究中抑制基质金属蛋白酶(MMP),如1型胶原酶。
生化/生理作用
作用机制:盐酸强力霉素可抑制莱姆病伯氏螺旋体引起的炎症反应。
活动频谱:它在体内是一种广谱基质金属蛋白酶抑制剂。
特點和優勢
  • 适合多种研究应用的高质量抗生素
  • 非常适合细胞生物学、代谢组学、生化研究。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regulation of glioma cell invasion by 3q26 gene products PIK 3 CA, SOX 2 and OPA 1
Schaefer T, et al.
Brain Pathology (2018)
A novel treatment modality for recurrent aphthous stomatitis-Single application of doxycycline hyclate
Thriveni R, et al.
Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology, 30(1), 96-98 (2018)
Basheer Khadaroo et al.
Nature cell biology, 11(8), 980-987 (2009-07-15)
The ends of linear eukaryotic chromosomes are protected by telomeres, which serve to ensure proper chromosome replication and to prevent spurious recombination at chromosome ends. In this study, we show by single cell analysis that in the absence of telomerase
ZNF121 interacts with ZBRK1 and BRCA1 to regulate their target genes in mammary epithelial cells
Luo A, et al.
FEBS Open Bio, 8(12), 1943-1952 (2018)
Kranthi Marella Panth et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 116(3), 462-466 (2015-07-15)
The central hypothesis of "radiomics" is that imaging features reflect tumor phenotype and genotype. Until now only correlative studies have been performed. The main objective of our study is to determine whether a causal relationship exists between genetic changes and