certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 480
traceable to Ph. Eur. T060000
traceable to USP 1651009
API 家族
tetracycline
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220-223 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
應用
生化/生理作用
耐药性机制:这种作用通过细胞壁通透性的丧失而失活。
抗菌谱:包括对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的广泛抗菌活性。
注意
準備報告
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2