Key Documents
529600
Sigma-Aldrich
Prionex®试剂
A unique alternative to bovine serum albumin (BSA).
别名:
Protein stabilizer and blocking agent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤10 EU/mL Endotoxins
顏色
clear pale yellow
正離子痕跡
heavy metals: ≤20 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
牛血清白蛋白(BSA)的独特替代品。Prionex®试剂是高度纯化的猪源真皮胶原的多肽级分,不含软骨、骨和血浆成分,可视为A型明胶的极纯形式。在许多应用中用作惰性蛋白稳定剂。也可用作阻断剂和细胞培养中的保护性添加剂。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
无菌水溶液pH值6.0-7.5。
重構
初次使用后,分装冻存(-20°C)以进行长期储存。
其他說明
Gaffney, P.J., et al. 1996.J. Pharm. Pharmacol.48, 896.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prionex is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1