生物来源
corn
描述
non-ionic
方案
≥98% (GC)
表单
powder
分子量
micellar avg mol wt 50,000
聚集数
98
技术
protein quantification: suitable
杂质
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
十二烷基-β-D-麦芽糖苷还有其他多种用途,包括纯化和稳定RNA聚合酶、检测蛋白-脂质互作、作为糖原蛋白(glycogenin)催化葡萄糖基和木糖苷转移的底物。温和、非变性的特性适合蛋白-麻醉研究。总而言之,十二烷基-β-D-麦芽糖苷是一种多功能的去污剂,在膜蛋白等研究领域应用广泛。它维持蛋白结构和功能的重要特性令其成为膜生物学精细探索不可或缺的工具。
应用
特点和优势
- 功能丰富的表面活性剂,适于细胞生物学和生物化学研究
- 适于蛋白定量
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.