主要文件
5.08605
Sigma-Aldrich
正钒酸钠,活化
别名:
正钒酸钠,活化
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na3O4V
分子量:
183.91
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NB.21
表单
liquid
质量水平
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
颜色
colorless
储存温度
−70°C
一般描述
由正钒酸钠(>货号567540)去聚合活化而成,可强效地竞争性抑制内源磷酸酶。用于保持细胞和细胞裂解液中蛋白的磷酸化状态。在加入EDTA或经稀释后,抑制表现完全可逆性。 推荐掺入裂解液的浓度~ 1 mM。以5 ml或一组3 x 1 ml形式提供。
生化/生理作用
主要靶标
磷酸酶
可逆性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:有毒(F)
外形
10 mg/ml的NaOH溶液,pH 10.0。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存1年。
其他说明
Gordon, J.A.1984.Methods.Enzymol.201, 477.
Brown, D.J., and Gordon, J.A.1984.J. Biol. Chem.259, 9580.