Merck
S7920
Sigma-Aldrich
氟化钠
BioXtra, ≥99%
别名:
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaF
CAS号:
分子量:
41.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗:
≥99%
溶解度:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸汽壓力
1.4 mmHg ( 0 °C)
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥99%
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
993 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氟化钠已被用于:
  • 作为氟离子的来源,分析其对体外精子发生和获能的影响
  • 作为提取缓冲液中的添加剂,用于分离细胞核、细胞质和核蛋白
  • 作为裂解缓冲液的组分,用于裂解人卵巢腺癌 OVCAR3 细胞
生化/生理作用
氟化钠(NaF)通过催化钙和磷酸盐的扩散和使病灶再矿化来预防龋齿氟化物影响女性生殖道的精子发生和获能过程。氟化物诱导氧化应激,卵巢中的 DNA 损伤最终会影响卵母细胞的发育。补充氟化物可以增强骨矿物质密度。18F-NaF 是一种放射性示踪剂,用于通过正电子发射断层扫描(PET)识别动脉粥样硬化病变和其他心脏斑块。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of treatment with fluoride on bone mineral density and fracture risk-a meta-analysis
Vestergaard P, et al.
Osteoporosis International : A Journal Established as Result of Cooperation Between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 19(3), 257-268 (2008)
Fluoride-induced oxidative stress and apoptosis are involved in the reducing of oocytes development potential in mice
Wang HW, et al.
Chemosphere, 186, 911-918 (2017)
Dental caries
Selwitz RH, et al.
Lancet, 369(9555), 51-59 (2007)
Mangiferin induces apoptosis in human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells via the regulation of Notch3
Zou B, et al.
Oncology Reports, 38(3), 1431-1441 (2017)
18F-sodium fluoride positron emission tomography for molecular imaging of coronary atherosclerosis based on computed tomography analysis
Kitagawa T, et al.
Atherosclerosis, 263(3), 385-392 (2017)