主要文件
487929-M
Millipore
诺考达唑
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
别名:
InSolution诺考达唑, 甲基-(5-(2-噻吩羰基)-1H-苯并咪唑-2-基)-氨基甲酸酯,甲基-5-(噻吩-2-羰基)-1H-苯并[d]咪唑-2-基氨基甲酸酯,R17934
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11N3O3S
CAS号:
分子量:
301.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI 密鑰
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
有丝分裂抑制剂。对培养中的哺乳动物细胞具有高度特异性的抗微管活性。促进微管蛋白解聚。还可作为癌症相关激酶ABL,c-KIT,BRAF和MEK(Kd<2 M). The solid form of this compound (Cat. No. 487928 )的高亲和力配体。
生化/生理作用
主要靶标
微管
次级靶标
特定激酶
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
50 mM(10 mg/664µL)诺考达唑(目录号487928)的DMSO溶液。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存1年。
其他說明
Park, H., et al. 2012.Chem. Med. Chem.7, 53.
Bunz, F., et al. 1998.Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993.Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R.1992.Biochem.Biophys.Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992.J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992.J. Cell Sci.103, 1167.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)