化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
mp
300 °C (dec.)
溶解度
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating)
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI 密鑰
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... TUBB(203068)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
外觀
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
业内研究了CRISPR基因组编辑背景下的HDR调控,发现各种细胞类型中增强CRISPR介导的HDR效率的小分子。
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.