生物源
Zygosporium mansonii
品質等級
化驗
≥98% (TLC and HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: soluble
ethanol: soluble
抗生素活性譜
fungi
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI 密鑰
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 处理H9c2 细胞以研究细胞刚度和F-肌动蛋白细胞骨架的关系
- 作为受体介导的内吞作用的抑制剂用于处理少突胶质前体细胞 (OPCs),以研究其抑制特异性细胞外囊泡(EV) 摄取途径的作用
- 在体外胚胎培养中用于人工激活卵母细胞
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.