主要文件
481973
Millipore
NADPH,四钠盐
A ubiquitous coenzyme that acts as an electron donor in many reactions utilizing dehydrogenase and reductase enzymes.
别名:
NADPH,四钠盐, β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸盐,还原,4Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N7O17P3 · 4Na
CAS号:
分子量:
833.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
≥93% (enzymatic)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
yellow
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=C(CC=C2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H30N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
ACFIXJIJDZMPPO-NNYOXOHSSA-N
一般說明
一种在利用脱氢酶和还原酶的许多反应中作为电子供体的普遍存在的辅酶。它是通过电子受体NADP+的还原而产生的。以下生物学途径涉及NADPH:光合作用过程中由CO2形成碳水化合物,维持红细胞中还原型谷胱甘肽的高水平,还原硫氧还蛋白。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多2个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3