Merck
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
别名:
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物, β-NADPH, 2′-NADPH 水合物, NADPH Na 4, TPNH2 Na4, 磷酸二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 四钠盐, 还原型三磷酸吡啶核苷酸 四钠盐, 还原型辅酶 II 四钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
质量水平
描述
Tetrasodium salt
方案
97% (dry weight)
表单
powder
包装
pkg of 1 g (10621706001)
pkg of 100 mg (10107824001)
pkg of 500 mg (10621692001)
制造商/商品名称
Roche
λmax
260 and 340 nm
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 吸光系数:在260 nm处为15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 ,在340 nm处为6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1
  • 最大吸收波长:260 nm和340 nm
  • 分子量:NADPH-Na4: Mr = 833.4, NADPH: Mr = 745.4
  • 在水中的pH值:8.0 ± 1.0 (10 mg/ml)
无定形粉末,在氮气下装瓶。
应用
NADPH-RO已被用于测定硫氧还蛋白还原酶活性。
生化/生理作用
NADPH是许多氧化还原酶(包括一氧化氮合成酶)的电子供体和辅助因子。
质量
  • 纯度:= 97%ß-NADPH-Na4,基于干重(酶法和在340nm处的吸光度);= 80%(在260nm处的吸光度)
  • 有机溶剂:=3% (GC)
制备说明
储存条件(工作溶液):2至8°C
浓度10 mg/ml,溶剂为碳酸氢钠缓冲液,pH 9,在2至8℃下储存4周后含有至少95%NADPH。
分析说明
吸光系数:在260 nm处为15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 ,在340 nm处为6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
根据固体重量包装。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Takashi Iyanagi et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 528(1), 72-89 (2012-09-18)
NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CYPOR) and nitric oxide synthase (NOS), two members of the diflavin oxidoreductase family, are multi-domain enzymes containing distinct FAD and FMN domains connected by a flexible hinge. FAD accepts a hydride ion from NADPH, and reduced FAD
Jonna Soerensen et al.
PloS one, 3(3), e1813-e1813 (2008-03-20)
The thioredoxin-dependent system is an essential regulator of cellular redox balance. Since oxidative stress has been linked with neurodegenerative disease, we studied the roles of thioredoxin reductases in brain using mice with nervous system (NS)-specific deletion of cytosolic (Txnrd1) and