主要文件
481972
Millipore
NADP,二钠盐
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
别名:
NADP,二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.51
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 6348
方案
≥95% (enzymatic)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
溶解性
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
一般描述
一种广泛分布于生物体内的辅酶,参与有氧和厌氧氧化。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3