化驗
≥90% (HPLC)
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
InChI 密鑰
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Krebs Ringer碳酸氢盐培养基,用于肪酸氧化测定之中的胰蛋白酶酶解和重悬成纤维细胞预培养
- 脂肪酸合酶闪烁邻近测定的HEPES(4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸)缓冲液
- 用作琥珀酰辅酶A连接酶测定中的反应混合物内标
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.