主要文件
481915
Millipore
NAD+,锂盐
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
别名:
NAD+,锂盐, β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,Li
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.51
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 6344
方案
≥90% (enzymatic)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
water: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
一般描述
光谱(pH 7.0): 250/260 nm:0.76-0.86;280/260 nm:0.18-0.28。
生物氧化中的主要电子受体分子(光谱:在 250/260 nm,pH 7.0 时为 0.76-0.86;在 280/260 nm,pH 7.0 时为 0.18-0.28)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。避免溶液反复冻融。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3