文件
4750-OP
Millipore
甘油
Omnipur®
别名:
1,2,3-丙三醇, 甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50161901
NACRES:
NA.28
蒸汽密度
3.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
技術
electrophoresis: suitable
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
運輸包裝
ambient
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup