濃度
1 M
顏色
colorless
pH值
7.2-7.5 (25 °C)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
應用
HEPES 缓冲液保持正常的生理 pH 环境,通常用作细胞培养应用中的缓冲液。HEPES 缓冲液对细胞没有营养方面的益处,但是为细胞培养增加了额外的缓冲能力,特别是在二氧化碳培养箱外进行的实验期间。
该 1 M 储备溶液包含用氢氧化钠调节至 pH 7.35 的 HEPES。将浓缩缓冲液添加到细胞培养基中以达到所需浓度(通常为 10–25 mM)。
注:如果浓缩缓冲液中存在沉淀,则将瓶温和地加热至 37°C,混合直至完全溶解后稀释。
注:如果浓缩缓冲液中存在沉淀,则将瓶温和地加热至 37°C,混合直至完全溶解后稀释。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1