Merck
RDD002
Sigma-Aldrich
HEPES
≥99.5%, crystalline powder, anhydrous, Redi-Dri
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
产品名称
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.5%
形狀
crystalline powder
品質
free-flowing
pH值
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES被视为可用于生物研究的最佳通用缓冲液之一。在生理pH下,该分子是两性离子的,并在pH 6.8至8.2下可有效作为缓冲剂。HEPES已用于一系列应用,包括组织培养。它常用于在空气中对细胞培养基进行缓冲。HEPES 在 Mg 的体外实验中表现出了应用潜力。
應用
HEPES 已被用于:
  • 在新型囊泡 - 芽殖方案中,作为储备溶液和缓冲溶液的一种组分
  • 作为细胞内溶液的一种组分,用于制备脑片记录
  • 作为亲和蛋白纯化过程中洗涤缓冲液、洗脱缓冲液和脱盐缓冲液的一种组分
  • 在纯化蛋白质的热变性测定中,将 pH 维持在 7
  • 使用凝胶过滤的蛋白质的等渗洗脱
  • 与 NaCl 一起,用于 EPR(电子顺磁共振)光谱的样品制备
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cell-free Generation of COPII-coated Procollagen I Carriers.
Yuan L, et al.
Bio-protocol, 7(22) (2017)
Optogenetic Mapping of Synaptic Connections in Mouse Brain Slices to Define the Functional Connectome of Identified Neuronal Populations.
Mingote S, et al.
The Journal of Neuroscience (2015)
Discovery and characterization of a prevalent human gut bacterial enzyme sufficient for the inactivation of a family of plant toxins.
Koppel N, et al.
eLife, 7, e33953-e33953 (2018)
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland NT, et al.
Acta Biomaterialia, 8(3), 925-936 (2012)
Hydrogen ion buffers for biological research.
Good NE, et al.
Biochemistry, 5(2), 467-477 (1966)
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.