主要文件
374817
Sigma-Aldrich
血蓝蛋白,眼孔戚属,大锁孔帽贝 ,甘油
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, Glycerol, is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
别名:
血蓝蛋白,眼孔戚属,大锁孔帽贝 ,甘油, KLH
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 4647
方案
>90% (size exclusion chromatography)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
clear blue-gray
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
一种载体蛋白,具有许多可利用的伯胺以促进蛋白结合。用于免疫动物,以通过共价结合引发针对小分子(半抗原)的抗体。蛋白质:≥10 mg/ml。根据蛋白含量进行出售。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在10 mM MgSO₄,5 mM BES,50%甘油,0.9%氯化钠,pH 6.5中。
制备说明
进一步用PBS或生理盐水稀释。材料可进行透析以除去甘油,或直接用于与戊二醛、碳二亚胺或混合酸酐结合。KLH是一种极大的蛋白质复合物,具有在溶液中聚集和沉淀的倾向。稀释KLH时使用缓冲液,并将镁浓度维持在≥10 mM。KLH在 4°C下储存。切勿冷冻、涡旋处理或搅拌以溶解KLH。冷冻或搅拌KLH导致蛋白质聚集和沉淀。
其他说明
Hayashi, K., et al. 1992.Virchows Archiv.B Cell Pathol.63, 37.
Shuler, K.R., et al. 1992.J. Immunol. Methods156, 137.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2