一般說明
DNP偶联物,可用于产生对DNP和血蓝蛋白具有特异性的抗体。每分子蛋白含有≥400个DNP-基团。
免疫反应的主要方面之一是抗原与淋巴细胞的交互效应以诱导抗体的形成,进而使抗原无害。我们目前对抗体对抗原反应的大部分了解是通过使用抗体-半抗原模型得出的。一种已知的模型使用二硝基苯基(DNP)基团。用DNP-蛋白质偶联物对许多哺乳动物物种进行免疫会产生对DNP及其所连接的氨基酸侧链具有特异性的抗体。DNP偶联物,可用于产生对DNP和血蓝蛋白具有特异性的抗体。每个分子含有400个DNP-基团。
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
可能需要温和加热并搅拌1-2小时。请勿使用磷酸盐缓冲盐水溶解产品。
其他說明
Little, J.R. and Eiser, H.N.1967.Methods Immunol. Immunochem.1, 128.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1