主要文件
324506
Millipore
EDTA,0.5 M,pH 8.0,分子生物学级,DEPC 处理
Sterile-filtered solution of 0.5 M EDTA in H2O treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC). Suitable for use in molecular biology applications.
别名:
EDTA,0.5 M,pH 8.0,分子生物学级,DEPC 处理, 乙二胺四乙酸三钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
CAS号:
分子量:
412.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: chelator
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
pH值
8
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
InChI 密鑰
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
一般說明
用碳酸氢二乙酯(DEPC)处理的无菌过滤的 0.5 M EDTA H2O 溶液。适用于分子生物学应用。
應用
  • 比较提取方法对高通量古蛋白组骨骼物种鉴定的效率。:该研究比较了多种用于古蛋白质组分析的提取方法,包括使用EDTA的方法,以有效地鉴定骨骼种类。该研究强调了EDTA在蛋白质组学研究中增强蛋白质提取的重要性(Mylopotamitaki et al., 2023)。
  • 骨组织蛋白质组的深度覆盖和定量为骨骼生物学和疾病的新发现提供了更多的机会。:讨论了EDTA在制备和提取用于蛋白质组学分析的骨样品中的应用,强调了其在实现蛋白质组学深度覆盖、促进骨骼生物学新发现中的作用(Rose et al., 2023)。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2