主要文件
324626
Millipore
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸,分子生物学级
别名:
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸,分子生物学级
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24N2O10
CAS号:
分子量:
380.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.25
等级
Molecular Biology
质量水平
描述
RTECS - AH3760000
方案
≥98% dry basis (complexometric)
表单
solid (fine)
反应适用性
reagent type: chelator
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
1 M NaOH: soluble
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
对Ca2+有选择性的螯合剂。每个分子结合一个阳离子。诱导嗜铬细胞瘤(PC12)细胞发生凋亡。
应用
  • Live imaging of intra-lysosome pH in cell lines and primary neuronal culture using a novel genetically encoded biosensor.: 本研究提出了一种基因编码生物传感器,用于实时监测溶酶体 pH 值变化,可能通过 EGTA 等缓冲剂增强。这些发现可能就受钙螯合影响的细胞机制提供相关见解(Ponsford et al., 2021)。
  • Comparative Proteomic Analysis of Pleurotus ostreatus Reveals Great Metabolic Differences in the Cap and Stipe Development and the Potential Role of Ca(2+).: 本研究揭示了钙在真菌发育中的作用,而EGTA 可能通过钙螯合影响这些生物过程(Zhu et al., 2019)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液可在4°C最长稳定1年。
其他说明
Lindenboim, L., et al. 1995.J. Neurochem.64, 1054.
Bers, D.M.1982.Am. J. Physiol.242, C404.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2