主要文件
208291
Millipore
氯化钙,二水合物,分子生物学级-CAS 10035-04-8-Calbiochem
for molecular biology
别名:
氯化钙 二水合物, CaCl₂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
147.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.25
等级
Molecular Biology
for molecular biology
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 1659
方案
≥99% (complexometric)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 150 mg/mL
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
一般描述
最适pH值为5.0-8.0。
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
在复溶后存放于室温(20°C)。储备液在20°C条件下可稳定保存6个月。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1