主要文件
208290
Millipore
氯化钙 二水合物
ACS Reagent Grade.
别名:
CaCl₂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
147.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.25
等级
ACS reagent
质量水平
描述
Merck USA index - 141659
方案
≥99% (by assay)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. pH 4.5-8.5.
警告
Toxicity: Irritant (B)
重悬
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1