主要文件
20-198
Sigma-Aldrich
cAMP
cAMP used to activate PKA in vitro.
别名:
Cyclic Adenosine Monophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
運輸包裝
wet ice
應用
用于体外激活PKA
外觀
20 mM MOPS、25 mMβ甘油磷酸盐、5 mM EGTA、1 mM原钒酸钠和1 mM DTT
儲存和穩定性
在-20°C下保存1年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2