产品名称
腺苷-3′,5′-环单磷酸, ≥98.5% (HPLC), powder
化驗
≥98.5% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N
基因資訊
human ... OPRK1(4986)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 在胚胎脊髓神经细胞培养中作为细胞培养基补充剂
- 作为灌注研究中林格溶液的一个组成部分
- 在人肺癌细胞系中诱导神经内分泌分化
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.