主要文件
20-191
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% in TBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
产品名称
10% BSA的TBS溶液,
表单
liquid
质量水平
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
运输
wet ice
应用
在非放射性激酶平板试验中用作封闭缓冲液。
研究类别
全部
外形
10%BSA溶于含0.05% Kathon的TBS(pH 7.4)®
储存及稳定性
在4°C下保存1年
法律信息
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2