主要文件
1.93644
Supelco
乙酸钠
别名:
Sodium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3NaO2
CAS号:
分子量:
82.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
产品线
EMPARTA®
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1