主要文件
1.93244
Supelco
乙酸钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Sodium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3NaO2
CAS号:
分子量:
82.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
等级
ACS reagent
anhydrous
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93244.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1