Merck
W6365
Sigma-Aldrich
乙酸钠-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
别名:
乙酸-1-13C 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3 13CO2Na
CAS号:
分子量:
83.03
Beilstein:
4335203
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
等级
cGMP
同位素纯度
99 atom % 13C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)