Merck
1.06281
SAFC
乙酸钠
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
制药生产
别名:
乙酸钠, 醋酸钠盐, 乙酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa
CAS号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶號碼:
E262
酶委員會索引編號:
204-823-8
agency
USP
品質等級
法律遵循
FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
自燃溫度
1112 °F
607 °C
pH值
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
轉變溫度
flash point >250 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
无水乙酸钠是乙酸盐缓冲体系组分,通常用于生物分子下游色谱步骤以及液体制剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1