主要文件
1.93623
Supelco
氯化锌
EMPLURA®
别名:
二氯锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnCl2
CAS号:
分子量:
136.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
蒸汽压
1 mmHg ( 428 °C)
产品线
EMPLURA®
mp
293 °C (lit.)
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3