等級
anhydrous
產品線
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93609.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93609.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1