Key Documents
1.93282
Supelco
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
CAS号:
分子量:
453.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2