文件
1.93680
Supelco
Mercury(II) oxide red
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgO
CAS号:
分子量:
216.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Hg.O
InChI 密鑰
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3