主要文件
1.93230
Supelco
磷酸氢二钾三水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HK2O4P · 3H2O
CAS号:
分子量:
228.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
anhydrous
表单
solid
pH值(酸碱度)
9.2(- weakly alkaline)
mp
>450 °C (> 842 °F)
溶解性
water: soluble
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1