文件
17-295
Sigma-Aldrich
染色质免疫沉淀(ChIP)检测试剂盒
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
别名:
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
品質等級
製造商/商標名
EZ-ChIP
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
運輸包裝
wet ice
相关类别
一般說明
用于富集染色质的特定区域,该区域可以用染色质蛋白的特异性抗体进行免疫沉淀。适用于所有真核细胞类型。 研究人员必须凭经验确定检测目的基因或启动子的染色质免疫沉淀反应。建议使用定量 PCR 检测。
包裝
试剂盒容量:22 次测定
成分
蛋白 A 琼脂糖/鲑鱼精子 DNA(货号16-157)
所有必需的缓冲液
品質
通过使用抗乙酰基组蛋白 H4 多克隆抗体(06-866)免疫沉淀乙酰化的组蛋白 H4 进行了常规评估。 随后使用相同的抗体进行了免疫印迹分析。
外觀
包含进行 22 次独立的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。 提供的缓冲液足以从多达五个 15 cm 平板的培养细胞上产生染色质,每个平板可提供多达 10 个染色质制剂(随细胞和测定类型的不同而不同)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
访问文档库
A novel cis-acting element in Her2 promoter regulated by Stat3 in mammary cancer cells
Qian, Lu, et al
Biochemical and biophysical research communications null
Increased expression of hepatocyte nuclear factor 6 stimulates hepatocyte proliferation during mouse liver regeneration.
Yongjun Tan, Yuichi Yoshida, Douglas E Hughes, Robert H Costa
Gastroenterology null
Epigenetic regulation of the endothelial nitric oxide synthase gene in persistent pulmonary hypertension of the newborn rat.
Xu, XF; Ma, XL; Shen, Z; Wu, XL; Cheng, F; Du, LZ
Journal of Hypertension null
Seed-based systematic discovery of specific transcription factor target genes.
Mrowka, R; Bluthgen, N; Fahling, M
FEBS Journal null
D Pannell et al.
The EMBO journal, 19(21), 5884-5894 (2000-11-04)
Retrovirus vectors are de novo methylated and transcriptionally silent in mammalian stem cells. Here, we identify epigenetic modifications that mark retrovirus-silenced transgenes. We show that murine stem cell virus (MSCV) and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) vectors dominantly silence
相关内容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
蛋白质与核酸相互作用试剂,以及用于研究蛋白质-RNA、蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用和相关应用的资源。